Få mere at vide
2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-D3 |
| CAS | 1398065-47-8 |
| Molekylær formel | C7 D3 H3 Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-d3, 2,4-Dichlorotoluene-d3, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene-3,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1C |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-2,4,5-trideuterio-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.047 |
| Formel vægt | 163.0035 g/mol |
| Vis mere |