Få mere at vide
2,4-Dichlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11459533
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459533 1 g 1g
11469533 5 g 5g
11479533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-41-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-41-4
Molekylær formel C6H4Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 179.058
MDL nummer MFCD00041421
InChI nøgle FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
PubChem CID 70730
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorothiophenol
Smeltepunkt ∼15°C
Tæthed 1.44
Kogepunkt 60°C to 62°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.619
Mængde 1 g
Beilstein 2042868
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.07
Procent renhed 97%