Få mere at vide
2,4-Dichloroquinazoline, 97%
Artikelnummer. 15537529 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15537529 5 g 5g
15547529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537529 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-68-1
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 199.03
MDL nummer MFCD00091950
InChI nøgle TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
PubChem CID 252886
IUPAC navn 2,4-dichlorquinazolin
SMIL ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloroquinazoline
Smeltepunkt 115.0°C to 121.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 199.04
Procent renhed 98%