Få mere at vide
2,4-Dichloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30375522
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30375522 50 g
1 options
Artikelnummer. 30375522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43584550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloropyrimidine
CAS 3934-20-1
Molekylær formel C4 H2 Cl2 N2
Mængde 50 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
SMIL Clc1ccnc(Cl)n1
IUPAC navn 2,4-dichloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 148.98
Formel vægt 147.9595