Få mere at vide
2,4-Dichloropyrimidin, 98+%
Beskrivelse
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis), methanol, chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloropyrimidine |
| Smeltepunkt | 57 °C til 62 °C |
| Kogepunkt | 101 °C (23 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 110911 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (delvist), methanol, kloroform og ethylacetat. |
| Formel vægt | 148.98 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dichloropyrimidine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichloropyrimidine