Få mere at vide
2,4-Dichloropyrimidin, 98+%
Artikelnummer. 11414090
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414090 5 g 5g
11492098 10 g 10g
11402108 50 g 50g
11412108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11414090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15131.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis), methanol, chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3934-20-1
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00006061
InChI nøgle BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC navn 2,4-dichlorpyrimidin
SMIL C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloropyrimidine
Smeltepunkt 57°C to 62°C
Kogepunkt 101°C (23 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 110911
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formel vægt 148.98
Procent renhed ≥98%