Få mere at vide
2,4-Dichloropyrimidine, 98+%
Artikelnummer. 11402108
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11402108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15131.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dichlorpyrimidin anvendes til syntese af medicinsk vigtige 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den gennemgår en effektiv regionselektiv dobbelt Suzuki-koblingsreaktion i én potte for at give diarylerede pyrimidiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis), methanol, chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3934-20-1
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00006061
InChI nøgle BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC navn 2,4-dichlorpyrimidin
SMIL C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloropyrimidine
Smeltepunkt 57°C to 62°C
Kogepunkt 101°C (23 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 110911
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formel vægt 148.98
Procent renhed ≥98%