Få mere at vide
2,4-dichloropyrimidin, 97%
Artikelnummer. 10353912 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10353912 5 g Glasflaske 5g
10235640 25 g Glasflaske 25g
10572164 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10353912 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162650050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3934-20-1
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.98
MDL nummer MFCD00006061
InChI nøgle BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC navn 2,4-dichlorpyrimidin
SMIL C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloropyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57°C to 62°C
Farve Beige til hvid eller grå
Kogepunkt 101°C (23.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23, 90
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Formel vægt 148.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.