Få mere at vide
2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15721749 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15721749 1 g 1g
15731749 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721749 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454020010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 39551-54-7
Molekylær formel C7H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 200.03
InChI nøgle UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloropyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem15434, 2,4-dichloro-pyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine,2,4-dichloro
PubChem CID 11958053
IUPAC navn 2,4-dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
SMIL C1=CC2=C(C(=NC(=N2)Cl)Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Smeltepunkt 175.0°C to 177.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 200.03
Procent renhed 95%