Få mere at vide
2,4-Dichloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloropyridine |
| CAS | 26452-80-2 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichloropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.99 |
| Formel vægt | 146.9643 |