Få mere at vide
2,4-Dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 10646673 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10646673 5 g 5g
10168422 1 g 1g
10398613 25 g 25g
11956331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10646673 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26452-80-2 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26452-80-2
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00955618
InChI nøgle TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
PubChem CID 33515
IUPAC navn 2,4-dichlorpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1.0°C
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 189.0°C to 190.0°C
Flammepunkt 89°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5500 to 1.5540
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.