Få mere at vide
2,4-Dichloropyridine, 97%
Artikelnummer. 11394446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394446 1 g 1g
11304456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20040.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26452-80-2 | C5H3Cl2N | 147.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26452-80-2
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.986
MDL nummer MFCD00955618
InChI nøgle TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
PubChem CID 33515
IUPAC navn 2,4-dichloropyridine
SMIL C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloropyridine
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 1.37
Kogepunkt 189°C to 190°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108666
Formel vægt 147.99
Procent renhed 97%