Få mere at vide
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10735801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10735801 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10735801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Navn note 99%
CAS 19719-28-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 133.0°C
Farve Beige-Yellow to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Lineær formel Cl2C6H3CH2COOH
MDL nummer MFCD00004318
Mængde 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
InChI nøgle GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 205.04
PubChem CID 88209
Formel vægt 205.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.