Få mere at vide
2,4-Dichlorophenyleddikesyre, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1948767 |
| Synonym | 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x |
| Formel vægt | 205.04 |
| Procent renhed | ≥98% |