Få mere at vide
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11439373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439373 5 g 5g
11449373 25 g 25g
11459373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11791.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19719-28-9
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD00004318
InChI nøgle GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1948767
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formel vægt 205.04
Procent renhed ≥98%