Få mere at vide
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31068455
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31068455 1 kg
31067333 10 g
31067071 25 g
31058269 100 g
31056120 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31068455 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD109441000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylacetic acid
CAS 19719-28-9
Molekylær formel C8H6Cl2O2
MDL nummer MFCD00004318
Mængde 1 kg
SMIL C1=C(C(=CC=C1Cl)CC(O)=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 205.04
Procent renhed 98%