Få mere at vide
(2,4-dichlorphenyl)-methansulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473360
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473360 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10473360 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00259DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Mængde 5 g
Synonym 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
InChI nøgle SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 259.525
PubChem CID 594471
Formel vægt 259.53
Procent renhed 97%