Få mere at vide
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11479606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479606 5 g 5g
11489606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-96-1
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00037827
InChI nøgle WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 81066
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Kogepunkt 130°C to 133°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 777072
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%