Få mere at vide
2,4-dichlorophenyl-isocyanat, 96%
Artikelnummer. 11327546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327546 25 g 25g
11307546 1 g 1g
11317546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11089.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2612-57-9
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.007
MDL nummer MFCD00002001
InChI nøgle OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
PubChem CID 75789
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Kogepunkt 80 °C (1 mmHg)
Lugt Irriterende
Mængde 25 g
FN nummer UN2250
Beilstein 2090780
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 188.01
Procent renhed 96%