Få mere at vide
2,4-dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30010236
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30010236 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Mængde 5 g
Molekylær formel C6 H4 Cl2 O
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 163
Formel vægt 161.9639