Få mere at vide
2,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879080
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879080 500 g
15869080 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879080 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8037740500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-83-2
Grad Research
Molekylær formel 2,4-(Cl)2C6H3OH
Molekylvægt (g/mol) 163
Tekniske data
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 209°C to 211°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002169
Mængde 500 g
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenol