Få mere at vide
2,4-Dichlorophenol-d3, TRC
Artikelnummer. 30372204
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30372204 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30372204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356875MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenol-3,5,6 D3
CAS 93951-74-7
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 2H3 H Cl2 O
Mængde 5 mg
Synonym Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dichloro- (9CI), 2,4-Dichlorophenol D3, 2,4-Dichlorophenol (ring-D3), 2,4-Dichlorophenol-3,5,6-D3, 2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
SMIL [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
IUPAC navn 2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenol
Molekylvægt (g/mol) 166.02
Formel vægt 164.9828
Procent renhed >95