Få mere at vide
2,4-dichlorphenol, 99%
Artikelnummer. 10477160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477160 5 g Glasflaske 5g
10427540 100 g Glasflaske 100g
10786341 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147720050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-83-2 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-83-2
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002169
InChI nøgle HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene
PubChem CID 8449
ChEBI CHEBI:16738
IUPAC navn 2,4-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 209°C to 210°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 189
Merck Index 15, 3082
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,benzene,chloroform,ethanol,aromatic solvents,,acetone and sodium hydroxide
Formel vægt 163
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.