Få mere at vide
2,4-Dichlorophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorophenol13C6 |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 167.984 |
| Procent renhed | >95% |