Få mere at vide
2,4-dichlorphenol 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312075
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312075 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312075 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010065ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorophenol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 H4 Cl2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dichlorphenol, Phenol, 2,4-dichloro-, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichlorphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 163
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 161,9639 g/mol