Få mere at vide
2,4-Dichlorofluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorofluorobenzene |
| CAS | 1435-48-9 |
| Molekylær formel | C6H3FCl2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-1-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.99 |
| Formel vægt | 163.9596 |