missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-DDT |
| CAS | 789-02-6 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethane, 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, (±)-1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, (±)-o,p'-DDT, (±)-o,p'-DDT, 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,4'-DDT, 2,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane, 2-o-Chlorophenyl-2-p-chlorophenyl-1,1,1-trichloroethane, NSC 33446, NSC 57644, o,p'-Chlorophenothane, o,p'-DDT, o,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.49 |
| Formel vægt | 351.9147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?