Få mere at vide
2,4-dichlorbromobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-dichlorobromobenzene |
| CAS | 1193-72-2 |
| Molekylær formel | C6H3BrCl2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc(Br)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,4-dichlorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.9 |
| Formel vægt | 223.8795 |