Få mere at vide
2,4-dichlorbenzylmagnesiumchlorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450836
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450836 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15450836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54159.AE
CAS: 129752-86-9 | C7H5Cl3Mg | 219.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzylmagnesium chloride
CAS 129752-86-9
Molekylær formel C7H5Cl3Mg
MDL nummer MFCD01319913
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, chloro 2,4-dichlorophenyl methyl magnesium, mjnffjchkwqlcn-uhfffaoysa-m, 2,4-dichlorobenzyl magnesium chloride, 2,4-dichlorobenzyl-magnesium chloride, magnesium,2,4-dichloro-1-methanidylbenzene,chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
InChI nøgle MJNFFJCHKWQLCN-UHFFFAOYSA-M
SMIL Cl[Mg]CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
IUPAC navn magnesium;2,4-dichlor-1-methanidylbenzen;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 219.77
PubChem CID 13120922
Formel vægt 219.78
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF