Få mere at vide
2,4-dichlorbenzylmercaptan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027929
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24999.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59293-67-3
Molekylær formel C7H6Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 193.085
MDL nummer MFCD00039650
InChI nøgle ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Tæthed 1.36
Kogepunkt 150°C to 151°C (12 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 509602
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 193.1
Procent renhed ≥98%