Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan, 98+%
Artikelnummer. 11461587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461587 5 g 5g
11471587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24999.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59293-67-3
Molekylær formel C7H6Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 193.085
MDL nummer MFCD00039650
InChI nøgle ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Tæthed 1.36
Kogepunkt 150°C to 151°C (12 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 509602
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 193.1
Procent renhed ≥98%