Få mere at vide
2,4-dichlorbenzyl EP urenhed A, Mikromol™
Artikelnummer. 17991186
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991186 100 mg
17970686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0739.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4-Dichlorbenzyl EP Urenhed A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2,5-dichlorophenyl)methanol
CAS 34145-05-6
Analyt- eller komponentnavne (2,5-dichlorophenyl)methanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2,5-Dichlorophenyl)methanol, 2,5-Dichlorobenzenemethanol, 2,5-Dichlorobenzyl alcohol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. A (EP), Dichlorobenzyl Alcohol Imp. A (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
SMIL OCc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn (2,5-dichlorophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 177.03
Mængde 100 mg
Formel vægt 175,9796 g/mol