Få mere at vide
2,4-dichlorbenzylalkohol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460463
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460463 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460463 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0739.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Analyt- eller komponentnavne 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Løsningstype Fedt
SMIL OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn (2,4-dichlorophenyl)methanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 177.03
Mængde 10 mg
Formel vægt 175,9796 g/mol