Få mere at vide
2,4-dichlorbenzylalkohol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| CAS | 1777-82-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OCc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Vis mere |