Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Beskrivelse
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 35022-43-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H3 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro-α-oxo-, 2,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc(C(=O)C#N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichlorobenzoyl cyanide |
| Vis mere |