Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Artikelnummer. 18052870
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18052870 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 35022-43-6
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H3 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro-α-oxo-, 2,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3H
SMIL Clc1ccc(C(=O)C#N)c(Cl)c1
IUPAC navn 2,4-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvægt (g/mol) 200.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 198.9592 g/mol