Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 89-75-8 |
| Molekylær formel | C7H3Cl3O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | o,p-Dichlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H |
| SMIL | ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O |
| IUPAC navn | 2,4-dichlorobenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.46 |
| Formel vægt | 207.92 |