missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzotrichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzotrichloride |
| CAS | 13014-18-1 |
| Molekylær formel | C7H3Cl5 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | alpha,alpha,alpha,2,4-Pentachloro-toluene, 1,3-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene2,4,alpha,alpha,alpha-Pentachlorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trichloromethyl)benzene, 2,4-Dichlorobenzotrichloride, 2,4-Dichlorophenyltrichloromethane, NSC 403840alpha,alpha,alpha,2,4-Pentachlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl5/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc(c(Cl)c1)C(Cl)(Cl)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.36 |
| Formel vægt | 261.8677 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?