Få mere at vide
2,4-dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Anvendes som mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier, lægemidler og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agent.
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 57°C to 61°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 637738 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Methanol. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 172.01 |
| Procent renhed | 98% |