Få mere at vide
2,4-dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479352
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479352 5 g 5g
11489352 25 g 25g
11499352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479352 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10113.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6574-98-7 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Anvendes som mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier, lægemidler og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som mellemprodukt til
syntese af landbrugskemikalier, lægemidler og kemiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6574-98-7
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.008
MDL nummer MFCD00016373
InChI nøgle GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 637738
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%