Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17961636
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17961636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17961636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0014.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4-dichlorobenzoisk syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-84-0
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorobenzoic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
SMIL O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O
IUPAC navn 2,4-dichlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 191.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 189,9588 g/mol