Få mere at vide
2,4-dichlorbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11371327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371327 5 g 5g
11361327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01563.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 68716-47-2 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68716-47-2
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD00013930
InChI nøgle QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2734659
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 242 °C til 245 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4983878
Formel vægt 190.82
Procent renhed ≥98%