Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 874-42-0 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichlorobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |