Få mere at vide
2',4'-dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30376025
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30376025 100 g
1 options
Artikelnummer. 30376025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431600100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dichloroacetophenone
CAS 2234-16-4
Molekylær formel C8H6Cl2O
Mængde 100 g
Synonym 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-chlorophenyl Chloride, NSC 33945, o,p-Dichloroacetophenone, p-Chloro-2-chloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Molekylvægt (g/mol) 189.04