Få mere at vide
2,4-dichlor-N-hydroxybenzencarboximidoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651503
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651503 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10466292 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06594EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29203-60-9
Molekylær formel C7H4Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 224.465
MDL nummer MFCD00192643
InChI nøgle GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonym 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC navn (1Z)-2,4-dichlor-N-hydroxybenzencarboximidoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CCl=NOH
Mængde 10 g
Formel vægt 224.47
Procent renhed 97%