Få mere at vide
2,4-dichlor-L-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416480
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416480 1 g 1g
15473717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27579.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111119-36-9
Molekylær formel C9H9Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 234.08
MDL nummer MFCD01860882
InChI nøgle GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761497
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2,4-dichlorphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 234.09
Procent renhed 98%