Få mere at vide
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249936 250 mg 250mg
15239936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454012500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 90213-66-4
Molekylær formel C6H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 188.02
InChI nøgle GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
IUPAC navn 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMIL C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine
Smeltepunkt 250°C to 252°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.02
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.