missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dichloro-7-methylquinoline, TRC

Artikelnummer. 30388162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388162 500 mg
30369250 1 g
30386804 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD436238500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 102878-19-3
Molekylær formel C10H7NCl2
Molekylvægt (g/mol) 212.08
SMIL Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-7-methylquinoline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2N/c1-6-2-3-7-8(11)5-10(12)13-9(7)4-6/h2-5H,1H3
Formel vægt 210.9956
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.