Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-6-nitrophenol |
| CAS | 609-89-2 |
| Molekylær formel | C6H3Cl2NO3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-6-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 206.949 |