Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. 15421779
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421779 25 g 25g
15431779 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64524.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-89-2 | C6H3Cl2NO3 | 207.994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-89-2
Molekylær formel C6H3Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.994
MDL nummer MFCD00007101
InChI nøgle LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-nitrophenol, phenol, 2,4-dichloro-6-nitro, 2,4-dichlor-6-nitrofenol, 4,6-dichloro-2-nitrophenol, 2,4-dichlor-6-nitrofenol czech, pubchem22918, acmc-1aunw, wln: wnr bq cg eg, 2-nitro-4,6-dichlorophenol
PubChem CID 11871
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Farve Gul
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2050081
Formel vægt 207.99
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver