Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-6-nitroaniline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2 |
| Formel vægt | 205.965 |