Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5424-21-5 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Mængde | 200 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Cl)nc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-6-methylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9752 |